Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles Millex™ avec boîtier PE - PTFE hydrophobe
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes.
Marque:  Merck SLFH025NB
Code produit. 10278520
  • 1315.00€ / 250 pièces
Expédition estimée: 15-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
Aperçu des filtres pour seringues non stériles Millex™ avec membrane hydrophobe Fluoropore™ (PTFE) :
  • Idéal pour le filtrage d’échantillons dans les solvants organiques, peut également être utilisé pour empêcher le retour de l’humidité atmosphérique dans les applications de ventilation.
  • Grande compatibilité chimique et excellente résistance aux solvants avec les solutions organiques
  • Le boîtier est en polypropylène ou en polyéthylène haute densité (PEHD) à faible teneur en substances extractibles.
Applications :
 Élimination des fines particules et clarification des solutions organiques, filtration des évents, stérilisation des gaz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Oui
0,45 μm
Préparation des échantillons pour l’analyse
Raccord Luer-Lock femelle
250/boîte
100 mL
25 mm
PTFE
Non stérile
HDPE
Raccord Luer Slip mâle
Filtre pour seringue
25 mm