Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles Millex™ avec boîtier PE - PTFE hydrophile
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes.
Brand: Merck SLCR033NB
This item is not returnable.
View return policy
Description
Présentation des filtres pour seringue IC Millex™ non stériles :- Chromatographie d’échange d’ions certifiée
- Faible teneur en substances extractibles IC permettant d’optimiser les niveaux de fond dans les analyses IC sensibles
- Compatible avec les solutions aqueuses et organiques, offrant une grande compatibilité chimique et une grande flexibilité en laboratoire
Specifications
Bleu clair | |
Chemistry: PTFE / matériau du dispositif : PP | |
0,45 μm | |
LCR | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
PP | |
8,6 bar (125 psi) | |
250 | |
Filtre pour seringue Millex | |
27 mm | |
33 mm |
Oui | |
PTFE hydrophile Millex-LCR | |
Non stérile | |
4,5 cm2 | |
< 80 µl | |
Hydrophile | |
Raccord Luer Slip mâle | |
45°C | |
< 100 mL | |
33 mm |