Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles Millex™ avec boîtier PE - PTFE hydrophile
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes.
Marque: Merck SLCRT13NL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Présentation des filtres pour seringue IC Millex™ non stériles :- Chromatographie d’échange d’ions certifiée
- Faible teneur en substances extractibles IC permettant d’optimiser les niveaux de fond dans les analyses IC sensibles
- Compatible avec les solutions aqueuses et organiques, offrant une grande compatibilité chimique et une grande flexibilité en laboratoire
Informations sur la commande
Connexions d’entrée/de sortie : Luer-Lok™ femelle/Luer-Slip mâle.
Spécification
Naturel | |
PTFE | |
Non stérile | |
0,65 cm2 | |
< 25 µl | |
Raccord Luer-Lock™ femelle | |
Orifice de sortie de tube | |
45°C | |
< 10 mL | |
13 mm |
Oui | |
0,45 μm | |
LCR | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
HDPE | |
7 bar (100 psi) | |
100Pack | |
Filtre pour seringue | |
13 mm |