Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles Millex™ avec boîtier PE - PTFE hydrophile
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes.
Marque: Merck SLLHC13NL
409.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Certificat de qualité avec spécifications complètes
Description
Présentation des filtres pour seringue IC Millex™ non stériles :- Chromatographie d’échange d’ions certifiée
- Faible teneur en substances extractibles IC permettant d’optimiser les niveaux de fond dans les analyses IC sensibles
- Compatible avec les solutions aqueuses et organiques, offrant une grande compatibilité chimique et une grande flexibilité en laboratoire
Informations sur la commande
Chaque unité est conditionnée individuellement afin de minimiser les risques de contamination ionique due à des éléments étrangers.
Spécification
Naturel | |
Oui | |
HDPE | |
0,45 μm | |
gauche | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
HDPE | |
7 bar (100 psi) | |
Raccord Luer Slip mâle | |
113deg;F | |
45deg;C | |
10 ml | |
0,83 in | |
1,3 cm | |
1,3 cm |
Luer-Lock femelle / Luer-Slip mâle | |
LH hydrophile | |
PTFE | |
Non stériles | |
0,65 cmsup2/sup | |
< 25 µL | |
Raccord Luer-Lok™ femelle | |
100 | |
100Pack | |
45°C | |
Filtre pour seringue | |
21,1 mm | |
2,1 cm | |
13 mm |