Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles Millex™ avec boîtier PE - PTFE hydrophile
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes.
Marque: Merck SLLHR04NL
257.15 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Présentation des filtres pour seringue IC Millex™ non stériles :- Chromatographie d’échange d’ions certifiée
- Faible teneur en substances extractibles IC permettant d’optimiser les niveaux de fond dans les analyses IC sensibles
- Compatible avec les solutions aqueuses et organiques, offrant une grande compatibilité chimique et une grande flexibilité en laboratoire
Spécification
Oui | |
0,45 μm | |
gauche | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
HDPE | |
14 bar (200 psi) | |
100Pack | |
Filtre pour seringue | |
4,0 mm |
PTFE | |
Non stérile | |
0,1 cm2 | |
< 10 µL | |
Raccord Luer-Lock™ femelle | |
Luer mâle, étagé | |
45°C | |
1 ml | |
4,0 mm |