Learn More
Merck Filtre pour seringue Millex™, PTFE hydrophile, HPF, 0,45 μm
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
271.00€ - 3740.00€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Connecteurs | Luer-Lock femelle / Luer-Slip mâle |
Jetable | Oui |
Type de filtre | LCR hydrophile |
Matériau | PEHD |
Code produit | Marque | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10748915
|
Merck
SLCRM25NK |
1000Pack |
3740.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10546835
|
Merck
SLCRM25NS |
50Pack |
271.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Présentation des filtres pour seringues HPF non stériles Millex™- HPF Millex comprend deux milieux différents : un préfiltre en fibre de verre gradué (10,0 à 0,7 μm) pour éliminer les particules plus grosses et un filtre à membrane de 0,20 ou 0,45 μm pour une filtration fine
- Débit significativement plus élevé que les filtres standard sans milieu de préfiltration, en particulier lors du filtrage des solutions chargées de particules
- Pour une utilisation manuelle ou automatisée
- Boîtier en polyéthylène peu extractible
Applications :
Tests de dissolution de médicaments, préparation automatisée des échantillons, clarification des solutions présentant des niveaux de particules élevés
Informations sur la commande
Deux quantités disponibles : 50 ou 1 000/boîte
Spécification
Naturel | |
Oui | |
PEHD | |
0,45 μm | |
3,9 cm2 | |
Deux milieux différents, un préfiltre en fibre de verre gradué, un filtre à membrane de 0,45 µm | |
45°C | |
0,82 in | |
2,5 cm | |
2,5 cm |
Luer-Lock femelle / Luer-Slip mâle | |
LCR hydrophile | |
PTFE | |
Non stérile | |
Clarification de solutions aqueuses et organiques présentant des niveaux de particules élevés, préparation d’échantillons analytiques | |
113°F | |
Ensemble de filtration Millex-HPF/LCR | |
2,1 cm | |
2,5 cm |