Learn More
Merck Ensemble de filtration Millex-HP
Filtre stérile pour seringue de 33 mm de diamètre avec membrane en polyéthersulfone (PES) hydrophile d’une porosité de 0,45 μm.
329.00€ - 1050.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (application) | Faible liaison protéinique, stérilisation de milieux de culture tissulaire, solutions de protéines ou solutions aqueuses |
Matériau de boîtiers | Acrylique modifié |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12279299
|
Merck
SLHP033RS |
50Pack |
329.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10418024
|
Merck
SLHP033RB |
250Pack |
1050.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Filtre seringue Millex• Diamètre de 4 à 33mm
• Unités stériles emballées individuellement
• Filtre φ 13mm surmoulé
• Nouvelle conception, 50% de volume mort en moins, surface de filtration plus importante supportant des pressions plus élevées pour filtration plus rapide
• Filtre φ 33mm
• 20% de surface filtrante en plus que les filtres 25mm, 20% de volume mort en moins, récupération
• Maximale et vitesse de filtration augmentée
• Membrane Durapore PVDF
• Hydrophile à très faible adsorption protéique, recommandée pour biomolécules de valeur
• Membrane Millipore Express (PES - polyéthersulfone) associant haut débit pour filtration rapide et faible adsorption protéique
• Minimise la perte de protéines clés par rapport à la cellulose ou au nylon
• Membrane MF-Millipore en esters de cellulose, multi-usages
• Millex-HP
Spécification
Oui | |
Stérile | |
Acrylique modifié | |
33 mm |
0,45 μm | |
Faible liaison protéinique, stérilisation de milieux de culture tissulaire, solutions de protéines ou solutions aqueuses | |
200 ml |