Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Nylon, Automation Compatible, 0.2 μm
Trouble-free performance on a variety of automated systems
Marque: Merck SLGNDZ5NZ
688.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Performance optimale sur une grande variété de systèmes automatisés
Filtres pour seringues Millex™ non stériles et compatible avec l’automatisation :- Spécialement conçus pour assurer une filtration efficace pour la dissolution et d’autres applications de préparation automatique d’échantillons
- Le boîtier bombé assure une livraison fiable des filtres
- Disponibles dans une variété de types de membranes et de tailles de pores, y compris les unités avec préfiltres pour les échantillons chargés de particules.
- Disponibles en vrac ou en tubes de livraison pour une utilisation avec des systèmes de changement de filtre automatique
- Connexion Luer-Lok&trade optimisée pour un alignement et un ajustement précis
Applications :
- Test de dissolution des médicaments
- Préparation automatique des échantillons
- Clarification des solutions contenant des niveaux de particules élevés
Spécification
Naturel | |
Luer-Lock femelle / Luer-Slip mâle | |
Nylon | |
Nylon | |
0,2 μm | |
3,9 cmsup2/sup | |
< 100 µL | |
Raccord Luer-Lock™ femelle | |
Raccord Luer Slip mâle | |
200Pack | |
45°C | |
Ensemble de filtration Millex-HN | |
0,82 in | |
2,5 cm | |
2,5 cm |
Entrée / sortie naturelles | |
Oui | |
Seringue | |
HDPE | |
Non stérile | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
Nylon | |
200/boîte | |
7 bar (100 psi) | |
113deg;F | |
45deg;C | |
100 ml | |
2,1 cm | |
25 mm |