Learn More
Merck Millipore Dispositifs de filtration Microfil™ S
Alternative rapide et fiable aux méthodes classiques en plusieurs étapes
Description
Description
Les dispositifs sont composés d’un entonnoir, d’un couvercle de protection et d’un support de filtration pour des tests microbiologiques de routine rapides et simples.
  • Assurent la récupération homogène des microorganismes
  • La surface lisse et hydrophobe de l’entonnoir repousse les résidus aqueux des échantillons pour garantir que les microorganismes sont collectés sur la membrane et non sur les parois de l’entonnoir
  • La forme convexe du support élimine le plissement et la distorsion de la membrane lorsqu’elle se dilate
  • Les trois types de membranes offrent une grande polyvalence pour votre application spécifique
Avantages
  • Préstérilisés, conditionnés individuellement Permettent d’éviter tout contact avec la membrane avant filtration
  • Il n’y a aucun support de filtre, entonnoir ou fixation à assembler et à stériliser
  • Pas besoin de stériliser le support de filtre après chaque filtration Le couvercle de protection réduit le risque de contamination externe Préassemblés pour accélérer l’échantillonnage et la préparation L’entonnoir et la membrane faciles à retirer réduisent la durée du test
Compliance
Conforme aux normes USP et EP. Le certificat de qualité démontre que l’appareil a été testé avec des organismes pharmacopéens et qu’il démontre une croissance acceptable.
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Merck Millipore Dispositifs de filtration Microfil™ S