Learn More
Merck Millipore Entonnoirs Microfil™
Disponibles dans différentes couleurs
Description
Available in different colors
- Taille de pores de 0,22 μm pour des réglementations de test spécifiques
- 0,45 μm pour les analyses microbiologiques générales
- 0,7 μm pour les effluents chlorés
- 0,8 μm pour les applications de levures ou de moisissures
Informations sur la commande
Filtres à membrane MCE quadrillés de 47 mm ou cartouche à membrane EZ-Pak™
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Kit: 150xMicrofil 250ml funnel + 150x0.45µm 47mm white gridded EZ-Pak membrane (cellulose esters)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser poudre pour l'extinction.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose