Description
- Résultats rapides et fiables avec une récupération maximale
- Une grande quantité de gélose et un tamis micro-perforé unique permettent un échantillonnage de l’air allant jusqu’à 1 un mètre cube
- Uniformité unité à unité de la forme de surface de la gélose
- D
- Résultats reproductibles
Compliance
USP
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Merck Millipore Cassettes à base de gélose M Air T™