Learn More
Merck Substrat HRP Western Luminata™ Crescendo, 100 ml
Réactif de détection HRP chimiluminescent prémélangé, prêt à l’emploi
Marque:  Merck WBLUR0100
Code produit. 10776189
  • 290.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le réactif a été adapté pour optimiser la portée et la sensibilité de la détection à l’aide de divers anticorps dans les transferts Western.
  • Prémélangé pour éviter la contamination croisée des réactifs.
  • Large gamme de sensibilités pour répondre à tous les besoins de détection.
  • Résultats cohérents avec moins d’erreurs de pipetage.
  • Stable à 4°C et aussi à température ambiante, ce qui permet un stockage sur paillasse.
  • Meilleures performances de détection par rapport aux produits concurrents.
  • Compatible aussi bien avec les membranes en PVDF et en nitrate de cellulose ainsi que tous les tampons et réactifs de blocage couramment utilisés.
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation de l’entreprise accompagnant le ou les produits, nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne doivent pas être utilisés à d’autres fins, ce qui comprend, mais sans s’y limiter, toute utilisation commerciale non autorisée, utilisation diagnostique in vitro, utilisation thérapeutique ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d’application pour les humains ou les animaux.
Transfert Western, transfert dot/slot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100mL
2deg; à 8deg;C
Transfert dot / slot, transfert Western