Learn More
Merck Porte-filtre en ligne, 47 mm
Permet la production en ligne de liquides ou de gaz très propres par préfiltration sous pression
Marque: Merck XX4304700
348.13 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Millipore propose un large choix de raccords, d’adaptateurs, de vannes, de jauges et de tubulures à utiliser avec les systèmes de filtration Millipore. Sauf exception, le matériau de construction utilisé est l’acier inoxydable de la série 300.Les raccords Tri-Clamp (TC) sont référencés par convention comme 1 1/2 po, 2 po, etc. Les raccords TC de1 1/2 po permettent de raccorder des tubes de 1 po ou 1 1/2 po de diamètre extérieur. Les raccords TC de 2 po permettent de raccorder uniquement des tubes de 2 po de diamètre extérieur.Spécification
Non autoclavable | |
Non stérile | |
47 mm | |
7,6 cm |
PP | |
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones | |
7,6 cm |