Learn More
Merck Membranes de transfert en PVDF Immobilon™ : PSQ
Pour les transferts Western et le séquençage de protéines
Marque:  Merck ISEQ26260
Code produit. 10712731
  • 877.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 26-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Membrane Immobilon-PSQ :
  • Taille des pores de 0,2 μm et structure interne importante
  • Rendement d’adsorption et de séquençage des protéines plus élevé que les autres membranes
  • Recommandée pour les protéines de transfert inférieures à 20 kDa
  • Empêche la purge des protéines de faible poids moléculaire
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    26 cm
    Pour le séquençage de protéines en faible abondance ou à faible poids moléculaire ( <20 000 daltons)
    Immobilon-PSQ
    26 x 26 cm
    26 cm
    Feuille
    0,2 μm