Learn More
Merck Filtres à membrane Express™ PLUS
Les membranes en polyéthersulfone blanc uni assurent une filtration ultra-rapide pour une grande variété d’applications
Brand: Merck HPWP02500
This item is not returnable.
View return policy
Description
Les membranes en PES blanc uni garantissent une filtration ultra-rapide pour une grande variété d’applications
La membrane Millipore Express™ PLUS offre une filtration ultrarapide de milieux de culture de tissu, d’additifs, de tampons et d’autres solutions aqueuses. Cette membrane à haut débit et à faible liaison protéique est également utilisée dans de nombreux dispositifs de filtration stériles prêts à l’emploi.Caractéristiques et avantages :•Filtration ultra-rapide et réduction des temps de traitement à haut débit •Peut être stérilisé à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma : filtration stérile, filtration tampon, filtration des milieux de culture tissulairesSpecifications
Non autoclavable | |
Filtre à tamis | |
0,45 μm | |
23 (à 690 mbar [10 psi]) | |
Hydrophile | |
Hydrophile | |
25 mm |
Blanc | |
PES | |
Non stérile | |
Offrent une filtration ultrarapide de milieux de culture de tissu, d’additifs, de tampons et d’autres solutions aqueuses. Cette membrane est également utilisée avec de nombreux dispositifs de filtration stérile prêts à l’emploi. | |
Membranes filtrantes | |
25 mm |