Learn More
Merck Filtres à membrane Express™ PLUS
Les membranes en polyéthersulfone blanc uni assurent une filtration ultra-rapide pour une grande variété d’applications
Marque: Merck GPWP04700
269.68 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les membranes en PES blanc uni garantissent une filtration ultra-rapide pour une grande variété d’applications
La membrane Millipore Express™ PLUS offre une filtration ultrarapide de milieux de culture de tissu, d’additifs, de tampons et d’autres solutions aqueuses. Cette membrane à haut débit et à faible liaison protéique est également utilisée dans de nombreux dispositifs de filtration stériles prêts à l’emploi.Caractéristiques et avantages :•Filtration ultra-rapide et réduction des temps de traitement à haut débit •Peut être stérilisé à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma : filtration stérile, filtration tampon, filtration des milieux de culture tissulairesSpécification
Non autoclavable | |
Filtre à tamis | |
PES | |
Non stérile | |
Offrent une filtration ultrarapide de milieux de culture de tissu, d’additifs, de tampons et d’autres solutions aqueuses. Cette membrane est également utilisée avec de nombreux dispositifs de filtration stérile prêts à l’emploi. | |
unie | |
Hydrophile | |
47 mm |
Blanc | |
PES | |
0,22 μm | |
15 (à 690 mbar [10 psi]) | |
Hydrophile | |
Membranes filtrantes | |
47 mm |