Learn More
Merck Filtres à membrane Durapore™, 5 μm
Recommandées lorsque la récupération maximale est importante.
Marque: Merck SVLP09050
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les membranes Durapore™ offrent des débits et une cadence élevés, des substances extractibles faibles et une large compatibilité chimique. La membrane hydrophile Durapore™ se lie beaucoup moins aux membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.- Caractéristiques et avantages
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc ; sans grille | |
PVDF | |
Non stérile | |
Pour la clarification de la filtration de solution biologique, la surveillance des particules | |
160 µm | |
Hydrophile | |
90 mm |
≥ 0,2 bars, air avec eau | |
Filtre à tamis | |
5 μm | |
> 15,4 ml/min x cm2 | |
50Pack | |
Membranes filtrantes | |
90 mm |