Learn More
Merck Système de purification Amicon™ Pro
Réduit le flux de travail de purification des protéines à seulement trois centrifugations, dans un seul dispositif
Marque:  Merck ACS500324
Code produit. 15207956
  • 418.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le système de purification Amicon™ Pro comprend : Filtres Amicon Ultra NMWCO, dispositifs d’échange et tubes de prélèvement avec bouchon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Oui
Non stérile
24 filtres Amicon Ultra NMWCO de 3 kDa, 24 dispositifs d’échange et 24 tubes de prélèvement avec bouchon
Filtres pour centrifugation
12 cm
3 kDa
Cellulose régénérée (CR)
24Pack
15 ml