Learn More
Merck Accessoires pour récipients distributeurs à pression
Accessoire à utiliser sur les récipients distributeurs à pression
Marque: Merck XX6700035
160.85 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Non autoclavable | |
Récipients distributeurs à pression | |
125psi | |
Tubes | |
0,5 po | |
1,27 cm |
de dia. int. | |
Non stérile | |
125 psi | |
3 m | |
0,5 po |