Learn More
Merck Accessoires pour récipients distributeurs à pression
Accessoire à utiliser sur les récipients distributeurs à pression
Marque: Merck XX67000PK
2016.08 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Non autoclavable | |
Récipients distributeurs à pression | |
Kit d’accessoires pour récipients sous pression | |
6,3 mm |
Kit d’accessoires pour récipients sous pression | |
Non stérile | |
0,25 in |