Learn More
Merck Système de filtration de déchets dangereux
Sépare les phases solides et liquides des échantillons de déchets
Marque: Merck YT30142HW
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Si vos échantillons de déchets contiennent des substances non volatiles ou semi-volatiles ou des métaux, utilisez ce système de filtration des déchets dangereux pour la séparation, l’extraction et la filtration. Développé en collaboration avec l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), le système est conçu spécifiquement pour le test de toxicité de la procédure d’extraction (EP) et la procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité (TCLP) conformément aux réglementations de l’EPA américaine. Le dispositif sépare les phases solide et liquide des échantillons de déchets pour analyse. Caractéristiques et avantages :•Contient un support intérieur avec revêtement en PTFE pour éviter la contamination par les métaux lourds • Permet l’insertion facile d’échantillons volumineux grâce à une ouverture large et une plaque supérieure amovible•Désassemblage pour un nettoyage facile Applications : Test de toxicité de la procédure d’extraction (EP) et procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité (TCLP) conformément aux réglementations de l’EPA américaineYT31042HW Système de filtration des déchets dangereux, 142 mmPièces de rechange :YY2214257 ManivelleYY2004055 Joint TC en silicone, 1 à 1/2 poYY2004045 Pince 1 à 1/2 po. TCYY2214265 Joint torique (2-251), en siliconeYY2214253 Joint torique (2-251), en PTFEYT3014257 Support de drainage souterrain, revêtu de PTFEYY2214251 Pieds avec capuchons, clé de 3/16 po.YY2214252 Clé pour manivelle pour support de 142 mmAccessoires :YY2004057 Joint, 1 à 1/2 po, fluoroélastomère revêtu de PTFEXX6700035 Tubulure pour utilisation sous pression, 1/2 po. D.I.Filtres à membrane :AP4014250 Filtre en fibre de verre sans liant, AP40, 142 mmAPFF14250 Filtre en fibre de verre sans liant, APFF, 142 mmYT310RAHW Agitateur rotatifSpécification
Non autoclavable | |
Acier inoxydable 316 ; Pieds en aluminium ; Manivelles en PP moulées ; Joint en PTFE | |
Kits ou fournitures d’analyse environnementale | |
42,2 cm | |
7,25 in |
Système de gestion des déchets dangereux | |
Non stérile | |
16,6 po | |
7,25 po | |
18,4 cm |