Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles 13 mm Millex™ - à membrane en nylon
Corps en PP surmoulé et conception optimisée
Marque: Merck SLGN033NB
851.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
Présentation des filtres pour seringues non stériles Millex™ avec membrane en nylon :- Les filtres pour seringues non stériles Millex™ avec membrane en nylon hydrophile sont compatibles avec une large gamme de solvants
- Disponibles en tailles de pores de 0,20 µm et 0,45 µm et en deux diamètres adaptés aux besoins de vos applications
- Compatibles avec les solutions aqueuses et organiques, offrant une grande compatibilité chimique et une grande flexibilité dans les applications de laboratoire
- Le boîtier en polypropylène offre de faibles niveaux de matières extractibles et une large compatibilité chimique
Applications : Filtration d’échantillons avant UHPLC, HPLC, LC-MS et spécification de masse ; filtration par solvant ; clarification des solutions aqueuses et organiques
†Avec orifice de sortie de tube, pour une filtration directe dans de petits récipients récepteurs.
Informations sur la commande
Raccords d’entrée / de sortie : Luer-Lock™ femelle / Luer-Slip mâle.
Spécification
Oui | |
Nylon | |
Non stérile | |
PP | |
Millex™ | |
Filtre pour seringue | |
33 mm |
Nylon | |
0,2 μm | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
Raccord Luer Slip mâle | |
250Pack | |
< 100 mL | |
33 mm |