Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation elliptiques avec noyau à base de terres rares revêtu de PTFE
Pour accroître considérablement la force magnétique et la résistance à la démagnétisation. Les barreaux d’agitation à base de terres rares sont facilement identifiables grâce à leur point de carbone noir chimiquement inerte.
24.20€ - 42.95€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique en samarium-cobalt encapsulé PTFE |
Forme | Elliptique |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16245801
|
Fisherbrand™
001.2615.RE |
15 mm | 10 mm |
36.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11848922
|
Fisherbrand™
001.2625.RE |
25 mm | 14 mm |
42.95€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10650693
|
Fisherbrand™
001.2670.RE |
70 mm | 28 mm |
24.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16235801
|
Fisherbrand™
001.2610.RE |
10 mm | 6 mm |
33.30€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Utilisez les aimants aux terres rares pour une force magnétique considérablement accrue par rapport à celle des aimants en AlNiCo
- Le noyau en samarium-cobalt résiste à la démagnétisation
- Identifiables grâce à leur point de carbone noir chimiquement inerte
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Elliptique |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique en samarium-cobalt encapsulé PTFE | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants |