Learn More
Karl Hecht™ ELKA Round Bottom Test Tubes
Manufactured from clear AR-Glas™ soda glass.
Marque: Karl Hecht™ 42770057
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Round bottom
- With rim
- Wall thickness of approx. 0.5mm
- Diameter of approx. 18mm
- Length of approx. 160mm
- Provided in packs of 100
Spécification
Clear | |
Verre sodocalcique | |
Oui | |
Test Tube |
∼160 mm | |
100/pk | |
Approx. 18 mm |