Learn More
Cole-Parmer™ Heating Block for Electrothermal™ RS-250D-S Shaking Reaction Stations
Click to view available options
Capacité:
4 x 96-well PTFE Microplates
40 x 24 mm Tubes
96 x 16 mm Tubes
Description
Accessoires RS 600/9000
• Bloc 4 plaques 96 puits PTFE
• Bloc 4 plaques 96 puits PTFE
Spécification
Spécification
Description | Heating Block for Reaction System |
À utiliser avec (équipement) | RS-250D-S Shaking Reaction Stations |
Capacité | 4 x 96-well PTFE Microplates |
Matériau | PTFE |
Type | Heating Block |
Comprend | 4 blocs, 96 puits |
Garantie | 1 Year |