Learn More
Bibby Scientific™ Élément de chauffe Electrothermal™ pour EM/EME
Élément de chauffe Electrothermal Bibby Scientific pour EM/EME, capacité : 250 ml, à utiliser avec : Chauffe-ballons de série EM 14314, tension : 230 V, fréquence : 50/60 Hz
268.00€ - 725.00€
Spécification
Tension | 230 V |
---|---|
Type de produit | Élément chauffant |
Fréquence | 50/60 Hz |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11738412
|
Bibby Scientific™
03012-55 |
1000 ml |
540.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11748412
|
Bibby Scientific™
10086-37 |
2 000 ml |
725.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11768412
|
Bibby Scientific™
03012-85 |
5 000 ml |
525.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11876475
|
Bibby Scientific™
03012-35 |
250 ml |
487.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11728412
|
Bibby Scientific™
03012-45 |
500 ml |
268.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Élément chauffant électrothermique Bibby Scientific pour EM/EME, capacité :250 ml, à utiliser avec :Chauffe-ballons de série EM 14314, tension :230 V, fréquence :50/60 Hz
Spécification
230 V | |
Élément chauffant | |
50/60 Hz |