Learn More
BTX™ Electroporation Cuvettes Plus™
Electroporation Cuvettes Plus™ for use in electroporation and electrofusion of bacteria, yeast, insect, plant and mammalian cells.
Marque: BTX™ 450142
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les cuvettes et le support de sécurité protègent à la fois l’utilisateur et l’échantillon
- Compatible avec de nombreux électroporateurs disponibles dans le commerce
- Les cuvettes sont moulées avec des électrodes en aluminium poli intégrées et irradiées aux rayons gamma pour une stérilité garantie
- Les cuvettes BTX™ sont capables d’obtenir des intensités de champ élevées jusqu’à 25,0 kV/cm
- Trois tailles d’espace d’électrodes sont disponibles, 1 mm pour les levures et les bactéries, 2 mm pour tous les types de cellules et 4 mm pour les cellules de mammifères
- Les bouchons ronds des cuvettes sont résistants aux fuites et permettent un retrait rapide et facile avec un seul doigt
- Un rack à cuvette de 20 positions est disponible - Doit être commandé séparément
- Les cuvettes jetables BTX™ Plus ne nécessitent aucune maintenance
- Jetez-les simplement après utilisation
Pour les boîtes de 10 et 50, les cuvettes sont emballées individuellement dans un emballage qui comprend une cuvette jetable et une pipette de transfert stérile, ce qui permet un retrait rapide de l’échantillon après électroporation.
Pour les emballages en vrac, les cuvettes sont emballées dans 24 sachets contenant 100 cuvettes chacun, sans pipettes de transfert.
Spécification
Stérile | |
Oui | |
Polished Aluminum | |
Pipette stérile | |
4 mm | |
Cellules de mammifères |
Cuve d’électroporation | |
800 μl | |
Jaune | |
24 sachets, 100 par sachet | |
Générateurs BTX™ |