Learn More
Solution électrolyte, LiCl, Mettler Toledo™
Click to view available options
Quantité:
6 Pk.
Spécification
Spécification
Point de fusion | ≤100°C |
Couleur | Colorless |
Description | LiCl 1M/EtOH electrolyte 6x30ml |
pH | 7 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 6 Pk. |
Type de solution | Électrolyte |
Formule | 90 à 95 % d’éthanol ; alcool éthylique, 5 à 7,5 % de chlorure de lithium, 1 à 2,5 % de butanone ; éthylméthylcétone |
Odeur | Alcoholic |
Conditionnement | 6 x 30 ml |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Electrolyte LiCl 1 mol/l in ethanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contient: Ethanol, Lithiumchlorid, butanone