Learn More
Mettler Toledo™ Électrolyte pour électrode sensible au gaz oxyde d’azote
Pour électrode sensible au gaz oxyde d’azote.
Marque:  Mettler Toledo™ 51340037
Code produit. 12639195
  • 33.60€ / 25mL
Expédition estimée: 03-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Quantité : 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Incolore
Électrode sensible au gaz oxyde d’azote
25 ml
Électrolyte pour oxyde d’azote NOx, 25 ml
Électrolyte
50 ml