Learn More
Mettler Toledo™ Électrolyte pour ISE de fluoroborate
Marque:  Mettler Toledo™ 51107890
Code produit. 11947721
  • 49.75€ / 20mL
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Électrolyte pour ISE de fluoroborate, 20 ml
Électrolyte
20 ml
20 ml