Learn More
Corning™ Manchettes élastiques pour modules CoolRack
Pour une utilisation avec les modules CoolRack. Les manchons élastiques Corning™ pour modules CoolRack offrent une prise confortable lors de la manipulation de modules pour tubes CoolRack froids, chauds ou humides.
Marque: Corning™ 432092
27.74 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Manchons élastiques colorés pour expériences nécessitant l’emploi d’un code couleur
- Compatibles avec la glace, la glace sèche et les bains-marie
- Quatre couleurs : violet, vert, orange, rose
Les manchons s’adaptent aux modules suivants :
- Tous les modules CoolRack à 15 puits
- Tous les modules CoolRack à 30 puits
- CoolRack 15 ml
- CoolRack 50 ml
- CoolRack VS 13
- CoolRack V 13
- CoolRack V 16
Spécification
Violet, vert, orange, rose | |
Modules CoolRack | |
Manchons élastiques |
Modules de tubes CoolRack à codage couleur | |
4/boîte |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.