Learn More
UVP Lampe à UV de la série EL
Utilisez ces lampes pour les applications de laboratoire et d’inspection.Les lampes à UV UVP™ de la série EL sont fabriquées avec un boîtier métallique extrudé durable revêtu d’une peinture en poudre résistante aux rayures.
348.00€ - 665.00€
Code produit | Marque | Modèle | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11708261
|
UVP
95-0249-02 |
UVS-28 | 376 mm |
665.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11718251
|
UVP
95-0201-02 |
UVLS-28 | 376 mm |
530.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11748221
|
UVP
95-0251-02 |
UVLM-28 | 376 mm |
530.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11728251
|
UVP
95-0273-02 |
UVM-16 | 302 mm |
378.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11768241
|
UVP
95-0267-02 |
UVL-24 | 249 mm |
348.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11708251
|
UVP
95-0271-02 |
UVLS-24 | 249 mm |
451.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11778241
|
UVP
95-0275-02 |
UVL-26 | 302 mm |
380.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11758221
|
UVP
95-0279-02 |
UVLS-26 | 302 mm |
383.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11708231
|
UVP
95-0274-02 |
UVS-16 | 302 mm |
358.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11728261
|
UVP
95-0104-02 |
UVM-57 | 378 mm |
350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Une conception robuste idéale pour un usage intensif
- Sa légèreté facilite le maintien ou la mise en place de la lampe sur son support ou dans son armoire pour une utilisation sans les mains
- Le réflecteur intégré améliore l’éclairage UV