Learn More
Masterflex™ Tête de pompe débit de 0,002 à 156 ml/min 6 rouleaux Masterflex
Compatible avec la tête de pompe 78002-50. Le débit maximal à 100 tr/min est de 32,5 ml/min. Tête de pompe 8 canaux avec 6 rouleaux
1215.00€ - 1305.00€
Spécification
Comprend | huit minicartouches Click'n'go™. |
---|---|
Nbre de canaux | 8 |
Vitesse | 100 tr/min |
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12437430
|
Masterflex™
07623-00 |
32,5°ml/min. |
1215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12447430
|
Masterflex™
07623-10 |
28,5°ml/min. |
1305.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Optez pour la tête à six rouleaux afin d’obtenir des débits plus élevés ou pour la tête à huit rouleaux pour un débit pratiquement sans à-coups
- Les deux modèles de tête peuvent accueillir jusqu’à huit mini-cartouches Click’n’go™ (incluses)
- Contactez par téléphone nos spécialistes en applications pour déterminer le nombre maximum recommandé de cartouches à utiliser avec votre entraînement
- Les mini-cartouches Click’n’go sont équipées d’une occlusion à ressort garantissant une tension optimale en permanence, sans aucun réglage.Associez la précision d’Ismatec™ à la polyvalence des systèmes de pompe à tubulure Masterflex™Commandez des mini-cartouches en option avec occlusion réglable pour modifier la pression de chaque canal
- Retirez ou insérez facilement les mini-cartouches sans gêner les autres canaux
- La pression maximale de 1,5 bar peut uniquement être atteinte avec les cassettes à levier de pression
- Les cassettes Click-n-go offrent une pression maximale de 1 bar.
Spécification
huit minicartouches Click'n'go™. | |
8 | |
100 tr/min |