Learn More
EFTUD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | EFTUD2 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16836443
|
Proteintech
10208-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16826443
|
Proteintech
10208-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
10208-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against the N-terminal of human EFTUD2.
EFTUD2 is component of the U5 snRNP complex required for pre-mRNA splicing.Spécification
EFTUD2 | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
O08810, Q15029 | |
20624, 287739, 9343 | |
EFTUD2 Fusion Protein Ag0279 | |
Primary | |
-20°C | |
EFTUD2 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
EFTUD2, hSNU114, KIAA0031, Snrp116, Snu114, SNU114 homolog, U5 116 kDa, U5 116KD | |
Eftud2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |