Learn More
Solution volumétrique analytique (AVL) d’EDTA (sel disodique) 0,1 M (0,2 N), Reagecon
Produit certifié stable entièrement factorisé, de haute pureté, développé et testé pour les titrations complexométriques.
Marque: Reagecon ED2011
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Titrant, titrant standard, solution standard, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
- Précis, stable, reproductible et entièrement factorisé.
- Les titrations effectuées avec ce produit présentent une stœchiométrie définie, sont quantitatives, établissent un équilibre définitif et rapide et fournissent des résultats sans ambiguïté.
- La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
- Certifié par la méthode de test accréditée ISO 17025 Reagecon (réf. INAB : 264T
- Certifié conforme± à une spécification de 0,1%.
- Le produit est un réactif de concentration connue, qui est distribué d'une burette ou d'un autre appareil de distribution à un échantillon (analyte), jusqu'à ce qu'une réaction entre les deux liquides soit jugée complète.
- Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou les titrations automatiques afin de déterminer les points d'extrémité par détection de plusieurs propriétés.
- La titrimétrie complexométrique est basée sur la réaction d’un ion métallique avec un ligand pour former un complexe.
- Des méthodes ont été élaborées, validées et publiées pour la détection ou la quantification de presque tous les métaux du tableau périodique en utilisant la complexation avec l’EDTA.
Spécification
Accuracy ± 0.1% | |
Flacon en PEHD GL45 | |
Titration |
0.1 M (0.2 N) | |
1 L | |
Liquide |