Learn More
Solution volumétrique analytique EDTA, Reagecon™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Spécification
Spécification
Quantité | 1 L |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0,1 N |
Forme physique | Liquide |