Learn More
Ansell Edmont™ Gants de protection mécanique à usage moyennement intensif Edge™
Click to view available options
Taille : 9
Description
- Revêtement en mousse de nitrile poreux
- Ergonomiques, légers, souples et robustes
- Coupés et cousus
- Doublure en coton interlock
- Finition enduite 3/4
- Manchettes maillées
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Mousse nitrile |
Certifications/Conformité | Marquage CE, CATÉGORIE II EN 388 : 4121, EN 1149 |
Matériau de la manchette | Mousse nitrile |
Coating Material | Mousse de nitrile |
Type de produit | Gants de poids moyen |
Dimensions | 9 |
Modèle | 40-400 |
Type de manchette de gant | Maille |
Doublure | Coton interlock |
Type de paume | Paume enduite 3/4 |