Learn More
Fisherbrand™ Chronomètre économique
Un chronomètre universel disposant de diverses fonctions pour une utilisation générale.
Marque: Fisherbrand™ 8136
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Affichage de 10 mm
- Précision sur 24 heures de 0,001 % et résolution de 0,01
- Fourni avec calendrier et alarme
- Fourni avec un câble
- 60 x 17 x 80 mm
- Livré avec certificat NIST
- Mesure de temps séparé
Spécification
Témoin Jumbo de chronomètre avec cordon | |
Black | |
10 mm | |
1 Each |
Digital | |
60 x 17 x 80 mm | |
Cord | |
NIST |