Learn More
Système de vide Ecoflex™
Utilisez ce système de vide pour diverses applications de laboratoire. Le système de vide Ecoflex™ Welch Ilmvac™ est doté d’une pompe à membrane résistante aux produits chimiques avec changeur de fréquence et vanne de ballast à gaz. Le système est assemblé et prêt pour la connexion.
Marque: Welch Ilmvac 115264
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Séparateur côté aspiration avec flacons à fond rond 500 ml
- Refroidisseur intensif isolé côté pression avec flacon à fond rond 500 ml avec valve de sécurité
- Boîtiei de contrôle de vide avec capteur et électrovanne d’aération
- Une connexion régulée par le contrôleur
- Raccord d’aspiration DN 8 pour tuyau diamètre intérieur 8 mm
Spécification
9.1 m³/hr. | |
LVS 1210 T ef | |
138 L/min. | |
445 mm | |
< 2mbar |
310 mm | |
37.1 kg | |
50/60 Hz | |
540 mm | |
230 V |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Système de vide Ecoflex™ > Modèle : LVS 1210 T ef
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu