Learn More
Lauda™ Bain-marie à ébullition Eco
Marque: Lauda™ LCZ0703
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
6 L | |
Bain-marie bouillonnant | |
Polycarbonate |
100°C | |
Utilisé pour chauffer de petits volumes d'eau dans les laboratoires |