Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 130 mm Box Height
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
83.50€ - 107.00€
Spécification
Description | Résistant à l'eau de mer |
---|---|
Capacité | Boîtes (6) |
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs armoires |
Hauteur (métrique) | 130 mm (Boîte) |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12402570
|
Tenak™
TE11342 |
Boîtes (6) |
83.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12402580
|
Tenak™
TE11352 |
Boîtes (15) |
107.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12442570
|
Tenak™
TE11346 |
Boîtes (9) |
89.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12462570
|
Tenak™
TE11348 |
Boîtes (12) |
96.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12482570
|
Tenak™
TE11350 |
Boîtes (10) |
96.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Without white cardboard boxes
- Holds is expressed by Height x Dept
Spécification
Résistant à l'eau de mer | |
Aluminium | |
130 mm (Boîte) |
Boîtes (6) | |
Congélateurs armoires |