Learn More
Bellingham Stanley™ Réfractomètre à eau dans le miel portatif, optique et de qualité professionnelle Eclipse
Détermination immédiate de l’indice de réfraction (RI) des liquides ou de la concentration des solutions
Marque: Bellingham Stanley™ 45-27
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Réfractomètres portatifs fabriqués selon les spécifications les plus élevées et exclusivement avec les meilleurs matériaux et composants optiques. Scellés pour empêcher l’infiltration d’eau, ils peuvent être utilisés dans les environnements les plus difficiles, y compris les installations de stockage à froid et les salles de production humides. Le grand corps du boîtier et la poignée en caoutchouc rendent l’instrument facile à manipuler. Un certain nombre d’échelles spéciales sont disponibles pour une utilisation générale, et des modèles spéciaux sont disponibles tels que les versions à “faible volume”, qui facilitent la mesure d’échantillons de moins d’1 μl, utilisés par les botanistes et les zoologues pour les mesures du nectar.- Idéal pour les applications générales ou d’usine
- Construction de très grande qualité
- Construction “étanche” entièrement métallique, selon IP65
- Poignée en caoutchouc pour une manipulation facile
Spécification
Réfractomètre portatif optique de qualité professionnelle Eclipse | |
Eau dans le miel de 10 à 30 % | |
Détermination immédiate de l’indice de réfraction (RI) des liquides ou de la concentration des solutions | |
IP65 |