Learn More
Labcon Cônes de pipette Eclipse™ Macro de 10 ml
Pour les pipettes Macro appréciées
80.20€ - 141.00€
Spécification
Volume (métrique) | 5 à 10 ml |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavables |
Longueur (impériale) | 6,12 in |
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16633882
|
Labcon
1029-740-000-9 |
36 / rack, 6 racks / boîte | Non stérile |
141.00€
216 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16643882
|
Labcon
1029-745-000-9 |
36 / rack, 6 racks / boîte | Stérile |
131.00€
216 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16653882
|
Labcon
1029-860-000-9 |
250/sachet, 10 sachets/boîte | Produit non stérile |
80.20€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pointe de pipette
- Pour les pipettes Macro appréciées
- 5-10 ml
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Fabriqué aux États-Unis
Specifications
5 à 10 ml | |
Transparent | |
6,12 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Autoclavables | |
155,7 mm | |
Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
Macro | |
Pour les pipettes Macro appréciées | |
Eclipse™ |