Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250 μL Wide Orifice Pipette Tips
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marque: Labcon 1042-800-000-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pointe de pipette
- Longueur étendue Eclipse™ FlexTop™
- Conviennent aux pipeteurs de 1 000 et 1 250 μL appréciées
- Orifice de 2,03 mm de large pour les échantillons visqueux
- Faible force de montage et d’éjection, inférieure à 3 kg
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
1250 μl | |
Non stérile | |
Autoclavables | |
88,9 mm | |
Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
À orifice large | |
1 000 cônes / sachet | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Naturel | |
3,50 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
1 000 cônes /sachet / 10 sachets / boîte | |
RT | |
Conviennent aux pipeteurs de 1 000 et 1 250 µL appréciées, Pipette de 1250 µl | |
Eclipse™ |