Learn More
Labcon™ Cônes de pipette gradués Eclipse™ de 200 μl
Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
Marque: Labcon™ 1093-990-006-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Beveled Point
- If sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Spécification
200 μl | |
Non stérile | |
Violet | |
1,95 in | |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | |
Manipulation de liquides | |
Pointe biseautée et graduée | |
1 portoir empilable rechargeable vide | |
Oui | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
Autoclavable | |
49,7 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Rack empilé | |
96 cônes/portoir, 5 portoirs/pile, 2 piles/boîte, 10 boîtes/paquet | |
Oui | |
Eclipse™ | |
10, 20, 50, 100, 200 μl |