Learn More
Labcon™ Cônes de pipette gradués Eclipse™ de 200 μl
Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
Marca: Labcon™ 1093-900-000-9
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Pointe en biseau
- Si elles sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Especificaciones
200 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
49,7 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Emballé | |
30 000 cônes/sachet, 1 sachet/boîte. | |
Oui | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
1,95 in | |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | |
Manipulation de liquides | |
Pointe biseautée et graduée | |
Oui | |
Eclipse™ | |
10, 20, 50, 100, 200 μl |