Learn More
Labcon™ Cônes de pipette gradués Eclipse™ de 200 μl
Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
Marque: Labcon™ 1093-165-000-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pointe de pipette
- Adaptées aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
- Gradué
- Pointe en biseau
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
200 μl | |
Stérile | |
Autoclavables | |
49,7 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Irradiation électronique | |
Gradué, pointe biseautée | |
RT | |
Adaptées aux pipettes de 200 µl les plus appréciées | |
Eclipse™ | |
10, 20, 50, 100, 200 μl |
Sans filtre | |
Naturel | |
1,95 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Emballé | |
1 pointe/sachet, 200 sachets/boîtes 10 boîtes/carton | |
Oui | |
Oui | |
Résine en polypropylène |