Learn More
Labcon™ Cônes de pipette transparents Eclipse™ de 200 μl
Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
Marque: Labcon™ 1060-700-016-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient aux pipettes standard de 200 μl
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
200 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
49,7 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Rack empilé | |
5 portoirs /pile, 10 piles/boîte | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
1,95 in | |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | |
Manipulation de liquides | |
Biseauté | |
1 portoir rechargeable vide | |
Pipettes de 200 μl | |
Eclipse™ |