Learn More
Labcon™ Cônes de pipette transparents Eclipse™ de 200 μl
Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
Marque: Labcon™ 1060-965-006-9
36.63 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Convient aux pipettes standard de 200 μl
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
200 μl | |
Stérile | |
Violet | |
1,95 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Portoir, 96 | |
96 pointes/portoir, 10 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Naturel | |
Autoclavables | |
49,7 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Irradiation électronique | |
Biseauté | |
RT | |
Adaptées aux pipettes de 200 µl les plus appréciées | |
Eclipse™ |