Learn More
Labcon™ Cônes de pipette transparents Eclipse™ de 200 μl
Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
Marque: Labcon™ 1060-800-000-9
10.62 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Convient aux pipettes standard de 200 μl
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
200 μl | |
Non stérile | |
Autoclavables | |
49,7 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Emballé | |
1 000 cônes/sachet, 10 sachets/boîte | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Naturel | |
1,95 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Biseauté | |
RT | |
Adaptées aux pipettes de 200 µl les plus appréciées | |
Eclipse™ |